Merck
632627
Sigma-Aldrich
Boronsäure, polymer gebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
polymer bound boronic acid
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Kennzeichnungsgrad
1.3-2.3 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Anwendung
Polymer reagent for oligosaccharide synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable