Wichtige Dokumente
183660
3,3-Dimethylacryloylchlorid
97%, contains 400 ppm phenothiazine as inhibitor
Synonym(e):
3-Methyl-2-butensäurechlorid, 3-Methyl-crotonsäurechlorid, Seneciosäurechlorid
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
400 ppm phenothiazine as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
C\C(C)=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
InChIKey
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?