791644C
Avanti
18:1-d7 Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C
Synonym(e):
1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (791644C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C
Konzentration
1 mg/mL (791644C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
1 of 4
Dieser Artikel | 791643C | 791638C | 791641C |
---|---|---|---|
form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
packaging pkg of 1 × 1 mL (791644C-1mg) | packaging pkg of 1 × 1 mL (791643C-1mg) | packaging pkg of 1 × 1 mL (791638C-1mg) | packaging pkg of 1 × 1 mL (791641C-1mg) |
concentration 1 mg/mL (791644C-1mg) | concentration 1 mg/mL (791643C-1mg) | concentration 1 mg/mL (791638C-1mg) | concentration 1 mg/mL (791641C-1mg) |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand |
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)