Wichtige Dokumente
167479
Chloraceton
95%
Synonym(e):
1-Chlorpropan-2-on, Chlor-2-propanon
Qualitätsniveau
Assay
95%
Enthält
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
Verunreinigungen
~5% 1,1-dichloroacetone and/or mesityl oxide
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44.5 °C
Löslichkeit
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
Dichte
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChIKey
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?