Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,30 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.52
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-161-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
42 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
610 °C
potency
100 mg/kg LD50, oral (Rat), 141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4 % (v/v)
pH
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point 36 °C
solubility
100 g/L
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC(=O)C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised) for synthesis
Application
Chloroacetone (stabilised) for synthesis. CAS No. 78-95-5, EC Number 201-161-1.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?