Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 198,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(Cl)2CHCOCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.41
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1746647
Assay:
≥86.5% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥86.5% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
bp
88-90 °C/76 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.512 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
ClCC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H3Cl3O/c4-1-2(7)3(5)6/h3H,1H2
InChI key
ZWILTCXCTVMANU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?