Wichtige Dokumente
166804
Dibenzylazodicarboxylat
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
azo
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)\N=N\C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/b18-17+
InChIKey
IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?