Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,10 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 126,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCON=NCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-796-9
Beilstein/REAXYS Number:
1911434
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
89-92 °C
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
InChI key
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
General description
Di-tert-butyl azodicarboxylate is a an acid labile reagent for Mitsunobu reactions allowing facile isolation of products and for the electrophilic amination and hydrazination of enolates and lithium alkyls.
Application
Reactant for:
- Preparation of hexapeptide key fragments via stereoselective selenocyclization/oxidative deselenylation or hydrazination/cyclization reactions
- Asymmetric Michael addition reactions
- Preparation of dipeptidyl peptidase IV dependent water-soluble prodrugs via Mitsunobu reaction
- Synthesis of pyrroloisoquinoline template via stereoselective N-acyliminium-mediated cyclization and enolate amination for synthesis of peptidomimetic compounds
- Barbier-type propargylation reactions
- Synthesis of bacterial peptide deformylase (PDF) inhibitor fumimycin
- Asymmetric amination of glycine Schiff bases
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 89-92 °C | mp 89-92 °C (lit.) | mp 123-126 °C (dec.) (lit.) | mp 33-37 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azodicarbonsäure-di-tert.-butylester
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?