Fortfahren mit
A96606
Azodicarboxamid
97%
Synonym(e):
1,1′-Azobis[formamide], 1,1′-Azobiscarbamide, 1,1′-Azodiformamide, Diazenedicarboxamide (9CI)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CON=NCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.08
EC Number:
204-650-8
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1704003
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.033 g/L at 20 °C
functional group
amine, azo
SMILES string
NC(=O)\N=N\C(N)=O
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)/b6-5+
InChI key
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79997
description
97%
description
analytical standard
assay
97%
assay
96.0-104.0% (RT)
solubility
water: soluble 0.033 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
-
functional group
amine, azo
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azodicarboxamid
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
supp_hazards
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>392.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 200 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-77-3
CAS No.
123-77-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. A96606 Sigma-Aldrich Azodicarboxamidethis is food grade to use in bread dough?
    1 answer
    1. This product is not food grade. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.