Fortfahren mit
8.43951
Adipyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Adipyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,90
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.03
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-876-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 80,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
transition temp
flash point 112 °C (External MSDS)
density
1.259 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
InChI key
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1652126385601.02379
density
1.259 g/cm3 at 25 °C
density
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
transition temp
flash point 112 °C (External MSDS)
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup