Fortfahren mit
299693
Azelainsäuredichlorid
98%
Synonym(e):
Azelaylchlorid, Nonandioyl Dichlorid, Nonandisäurechlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
€ 100,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClOC(CH2)7COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-668-6
Beilstein/REAXYS Number:
1365424
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 100,50
Listenpreis€ 134,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
InChI key
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
Application
Azelaic acid dichloride (Azelaoyl chloride) was used in synthesis of:
  • series of electrochromic polyamides (alternating copolymers)
  • 1,9-diphenylnonane-1,9-dione
  • 1,9-di(4-butylphenyl)nonane-1,9-dione
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234435244805450782
description
98%
description
98%
description
95%
description
powder, 99.99% trace metals basis
assay
98%
assay
98%
assay
95%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
liquid
form
solid
form
powder
form
powder
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)