Wichtige Dokumente
15268
N-Boc-diethanolamin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
tert.-Butyl-N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.460
Dichte
1.085 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10(4-6-11)5-7-12/h11-12H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
KMUNFRBJXIEULW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)