Merck
15059
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenyl-buttersäure
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenyl-buttersäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
Beilstein:
5909790
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(20)16-11(12(17)13(18)19)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,17H,9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-,12+/m1/s1
InChIKey
BHTRKISIDQZUQX-NEPJUHHUSA-N
Anwendung
neuartige geschützte Aminosäure für die Herstellung von Bestatin und Analoge
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable