Fortfahren mit
G1918
Gö 6983
≥97%, PKC inhibitor, powder
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-5-methoxy-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
€ 113,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Gö 6983, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2n(CCCN(C)C)cc(C3=C(C(=O)NC3=O)c4c[nH]c5ccccc45)c2c1
InChI
1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
InChI key
LLJJDLHGZUOMQP-UHFFFAOYSA-N
Application
GO6983 has been used as a protein kinase C (PKC) inhibitor to study its effects on the nuclear import. It has also been used as a supplement in Fc medium to culture mouse embryonic stem (mES) cells on mitomycin C treated mouse embryonic fibroblasts (MEFs).
Biochem/physiol Actions
Protein kinase C (PKC) inhibitor that selectively inhibits several PKC isozymes (IC50 = 7 nM for PKCα and PKCβ; 6 nM for PKCγ; 10 nM for PKCδ; and 60 nM for PKCζ), but does not inhibit PKCμ (IC50 = 20 mM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
365251SML1679SML0412
description
≥97%
description
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) that inhibits several PKC isozymes.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gö 6983
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)