Fortfahren mit
68522
trans-4-Methyl-2-penten
technical, ≥90% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-616-6
Beilstein/REAXYS Number:
1719115
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
€ 88,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.392
density
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
InChI key
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6849068567690422
description
technical, ≥90% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
technical, ≥90% (GC)
description
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.392
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.512
density
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
grade
technical
grade
-
grade
technical
grade
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-16.6 °F - closed cup
flash_point_c
-27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
674-76-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)