Fortfahren mit
110892
trans-2-Hexen
97%
Synonym(e):
(E)-2-Hexene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,60
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-752-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719020
MDL number:
Assay:
97%
€ 37,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
263 mmHg ( 37.7 °C)
assay
97%
autoignition temp.
473 °F
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−98.5-−98 °C (lit.)
density
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
General description
trans-2-hexene is formed by the double bond shift and cis-trans isomerization which can be studied using microreactor-GLC techniques.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
240761132659477001
description
97%
description
≥99%
description
98%
description
technical grade, 85%
assay
97%
assay
≥99%
assay
98%
assay
85%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−98.5-−98 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
bp
60-66 °C (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
bp
67-69 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
-25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)