Wichtige Dokumente
135046
4-Nitrophenyltrimethylacetat
98%
Synonym(e):
4-Nitrophenylpivalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitro
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-11(2,3)10(13)16-9-6-4-8(5-7-9)12(14)15/h4-7H,1-3H3
InChIKey
QADVJDGFQGNSIF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)