Fortfahren mit
N6875
2-Naphthylacetat
Synonym(e):
β-Naphthyl-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2C10H7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-194-7
Beilstein/REAXYS Number:
1868291
MDL number:
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
impurities
<0.2% Free naphthol
mp
67-70 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
InChI key
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Naphthyl acetate has been used as a substrate:
  • in substrate sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to examine the composition of lipases in larvae and adult specimens
  • in the preparation of zymograms to identify proteins with lipase activity
  • to measure non-specific esterase activity[1] and β-esterase enzyme activity[2]
Biochem/physiol Actions
2-Naphthyl acetate/β-naphthyl acetate (BNA) is an ester substrate. It can be used in staining gels to detect esterase activity. BNA dissolved in acetone and ethanol produces a dark and very light/no background respectively. Hence destaining is not necessary if ethanol is used to dissolve BNA for esterase staining of gels.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7375N1875B7877
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
<0.2% Free naphthol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
67-70 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)