Wichtige Dokumente
12136
1-(3-Cyanpropyl)-pyridinium-chlorid
≥98.5% (T)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.5% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C
SMILES String
[Cl-].N#CCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C9H11N2.ClH/c10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11;/h1,3-4,7-8H,2,5,9H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VOKQCUHMWFKHFE-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Mit Nitril funktionalisierte Ionische Flüssigkeit mit hervorragenden Eigenschaften in Suzuki und Stille-Kopplungsreaktionen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chunmei Yang et al.
The American journal of pathology, 190(3), 674-688 (2020-01-24)
miRNAs, a well-known group of noncoding RNAs, contribute to the pathogenesis of multiple diseases, including colitis-associated cancer (CAC). Our recent findings indicate that proinflammatory cytokines up-regulate c-MYC level, which subsequently activates cullin 4A and 4B (CUL4A/4B) and CRL4DCAF4 E3 ligases
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react