317519
Methyl-2-acetamidoacrylat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
104 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(=C)NC(C)=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h1H2,2-3H3,(H,7,8)
InChIKey
SMWNFFKPVLVOQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup