Fortfahren mit
E44000
2-Ethylphenol
99%
Synonym(e):
1-Ethyl-2-hydroxybenzene, 2-Ethylphenol, Phlorol, o-Ethylphenol, o-Hydroxyethylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-958-4
Beilstein/REAXYS Number:
1099397
MDL number:
Assay:
99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E44205316431369756
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
195-197 °C (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
bp
-
bp
75 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
111-114 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)