Wichtige Dokumente
88185
Tetrazol -Lösung
suitable for DNA synthesis, filtered through a 1 μm filter, ~0.45 M in acetonitrile
Synonym(e):
1H-Tetrazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Qualität
filtered through a 1 μm filter
Konzentration
~0.45 M in acetonitrile
Methode(n)
DNA synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.003% water
bp
84 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
156-158 °C (lit.)
Dichte
0.798 g/mL at 20 °C
SMILES String
c1nnn[nH]1
InChI
1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
InChIKey
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- thymidine 3′-(1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphate) , diC12-3′-dT
- thymidine 3′-(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate) diC14- 3′-dT
- thymidine-3′-(1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate) diC16- 3′-dT
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?