Fortfahren mit
I5260
Anti-Human IgG-Antikörper (Fab-spezifisch) in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Fab-spezifischer Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), QPA
Citations:
24
€ 425,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000, quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Human-IgG-Antiserum (Fab-spezifisch) wird mit aufgereinigtem Human-IgG-Fab-Fragment als Immunogen in Ziegen erzeugt. Der affinitätsisolierte Antikörper wird durch immunspezifische Aufreinigung von Anti-Human-IgG-Antiserum der Ziege gewonnen, die praktisch alle Ziegen-Serumproteine entfernt, einschließlich der Immunglobuline, die sich nicht spezifisch an das Fab-Fragment von menschlichem IgG binden. IgG ist ein größeres Molekül mit einer Molekülmasse von 150 Kilodalton (kDa). IgG weist zwei Leichtketten (L) und zwei Schwerketten (H) auf. Die Leichtkette kann entweder eine Lambda (λ)- oder Kappa (κ)-Kette sein. Funktionell weisen Immunglobuline eine konstante Region und eine variable Region auf. Die Leichtkette weist eine variable Region (VL) am N-Terminus auf, gefolgt von einer konstanten Domäne CL. Die Leichtkette hat ein Molekulargewicht von etwa 25 kDa. Die Schwerkette weist eine variable Region am N-Terminus auf, gefolgt von drei konstanten Domänen. Zwischen der ersten (C1H) und der zweiten (C2H) konstanten Domäne liegt die Spacer-Gelenkregion, die beide Schwerketten verbindet. Jede Schwerkette hat ein Molekulargewicht von etwa 55 kDa.
Immunogen
Aufgereinigtes Human-IgG-Fab-Fragment.
Application
Der aus Ziegen gewonnene Anti-Human-IgG-Antikörper (Fab-spezifisch) ist als zweites Antikörperreagens in Immunassay-Verfahren wirksam. Er kann wie folgt eingesetzt werden:
  • als Ausgangsstoff für Konjugate unter Verwendung von Enzymen oder Fluoreszenzfarbstoffen
  • in ELISA
  • als Vernetzungsantikörper bei der Internalisierung von 125I-IgG durch Streptolysin-O-permeabilisierte Zellen
  • als Fänger-Antikörper im Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) zum Nachweis und zur Semiquantifizierung von Fab
  • in der Elektrophorese und Immunelektrophorese
Biochem/physiol Actions
Der Anti-Human-IgG-Antikörper (Fab-spezifisch) der Ziege reagiert spezifisch mit dem Fab-Fragment von Human-IgG und weist keine Reaktivität mit dem Fc-Fragment von Human-IgG auf. Dieses Produkt weist keine Interspezies-Kreuzreaktivität mit Maus- und Ratten-IgG auf.
Die enzymatische Spaltung von IgG erzeugt antigenbindende (Fab) und effektoraktivierende (Fc) Fragmente. Die Behandlung von IgG mit Papain erzeugt zwei Fab-Fragmente und ein Fc-Fragment. Die Behandlung von IgG mit Pepsin erzeugt nur das (Fab′)2-Fragment. IgG-Antikörper regulieren verschiedene Funktionen wie Komplementaktivierung und Phagozytose. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung zytologischer Immunreaktionen. Anti-Human-IgG-Antikörper (Fab-spezifisch) kann in der Ouchterlony-Doppelimmundiffusion eingesetzt werden. Aufgrund des Mangels an Interspezies-Kreuzreaktivität mit Maus- oder Ratten-Aszitesflüssigkeiten eignet sich dieser Antikörper außerdem ideal zum Screening menschlicher monoklonaler Antikörper, die von in vivo gewachsenen Hybridomzellen erzeugt werden.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I9010I8885I2136
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
whole antiserum
description
whole antiserum
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000, quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:30,000, quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000, quantitative precipitin assay: 4.0-7.0 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)