Merck
V900893
Sigma-Aldrich
Colagenasa from Clostridium histolyticum
Type IV, Vetec, reagent grade, powder, ≥160 CDU/mg solid
Sinónimos:
Clostridiopeptidasa A
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Clostridium histolyticum
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Formulario
powder
actividad específica
≥160 CDU/mg solid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Collagenase from Clostridium histolyticum is a collagenolytic enzyme. It interacts with collagen-like substances and is responsible for the degradation of collagen into small peptides.[1]
Aplicación
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type IV has low tryptic activity. It is suitable for the digestion of islet cells from the pancreas.[2]
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio por mol de enzima. Es inhibida por el ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter) - N, N, N′,N′-tetraacético, el beta-mercaptoetanol, el glutatión, el ácido tioglicólico y la 8-hidroxiquinolina.
Calidad
Also contains clostripain, neutral protease, and tryptic activities.
Definición de unidad
Una unidad de digestión de colágeno (CDU) libera péptidos del colágeno del tendón de Aquiles bovino que equivalen en la reacción de color de la ninhidrina a 1,0 μmoles de leucina en 5 horas a pH 7,4 y 37 °C en presencia de iones calcio. Una unidad de hidrólisis FALGPA hidroliza 1,0 μmoles de furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala por minuto a 25°C. Una unidad de proteasa neutra hidroliza la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmoles de tirosina por 5 horas a pH 7,5 y 37°C. Una unidad de clostripaína hidroliza 1,0 μmoles de BAEE por minuto a pH 7,6 y 25°C en presencia de DTT.
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reversibility of experimental rabbit liver cirrhosis by portal collagenase administration.
Jin B, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 85(8), 992-992 (2005)
Telomerase reverse transcriptase acts in a feedback loop with NF-KB pathway to regulate macrophage polarization in alcoholic liver disease.
Wu X Q, et al.
Scientific Reports, 6, 18685-18685 (2016)
Hong-Wu Meng et al.
Toxicology, 421, 9-21 (2019-04-06)
4-Methylcoumarin-[5,6-g]-hesperetin (4-MCH) is a hesperidin derivative produced by the structural modification of hesperetin. Alcoholic hepatitis (AH) is the origin of many serious liver diseases that are accompanied by hepatic inflammation. In this study, we detected the anti-inflammatory activity of 4-MCH
Xiao-Qin Wu et al.
Scientific reports, 6, 18685-18685 (2016-01-05)
Activation of Kupffer cells (KCs) plays a central role in the pathogenesis of alcoholic liver disease (ALD). C57BL/6 mice fed EtOH-containing diet showed a mixed induction of hepatic classical (M1) and alternative (M2) macrophage markers. Since telomerase activation occurs at
Yen-Liang Li et al.
Oncoimmunology, 9(1), 1830513-1830513 (2020-10-30)
Lymph-node metastasis is a prognosis factor for poor clinical outcome of breast cancer patients. Currently, how breast cancer cells establish pre-metastatic niche in the tumor-draining lymph nodes (TDLNs) is still unclear. To address this question, we isolated heterogeneous cells including