Documentos
W1126
Sigma-Aldrich
Botes de aluminio para pesar
W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm
Sinónimos:
Weighing boats, Weighing dishes
About This Item
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NB.71
material
aluminum
rectangular
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W × L × D
4 mm × 12 mm × 4 mm
dish L × W
12 mm × 4 mm
weight
~25 mgeach
General description
Ideal para pesaje en electrobalanzas y para análisis de combustión. Los botes son rectangulares con fondo plano y lengüeta de agarre en pinza para fácil manejo.