Saltar a
I9516
2-Propanol
≥99.5%, for molecular biology, suitable for RNA extraction, DNA extraction, BioReagent
2-Propanol
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.5%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
2-Propanol, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
≤0.2% water
water
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for precipitation of nucleic acids
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
El isopropanol es un disolvente orgánico polar, incoloro y transparente utilizado en los laboratorios de química y de biología molecular. Disolverá una amplia variedad de compuestos químicos y se evapora rápidamente. Este producto (2-propanol) está designado como de calidad para biología molecular y es idóneo para la precipitación de los ácidos nucleicos.
Protocolos para el uso del isopropanol:
  • Precipitación del ADN del tejido de mamíferos, extracción de bromuro de etidio de muestras de ADN y aislamiento del ARN de células y tejidos.[1]
  • Cristalización de proteínas.[2][3][4]
  • Aislamiento de retinoides de matrices biológicas para análisis mediante HPLC y HPLC-MS.[5][6]
Application
El 2-propanol se ha utilizado:
  • en la extracción del ADN y el ARN[7][8][9][10]
  • para la determinación de los niveles de hidroxiprolina (el índice Merck, 12th ed)
  • para comprobación de la viabilidad celular mediante el ensayo del MTT[11]
  • en la hibridación en micromatrices[12]
Adecuado para utilizar en la precipitación del ADN utilizando protocolos estándar También adecuado como disolvente para la elaboración de disoluciones para aplicaciones en biología molecular.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
593041907641.01040
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.9% (GC)
solubility
water: soluble (completely)
solubility
water: soluble (completely)
solubility
H2O: passes test
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 4 Ratings-only reviews