Documentos clave
Z154865
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 60 mL, dish diam. 70 mm
Sinónimos:
Aluminum Weighing Dishes, Disposable Dishes
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 67,80
1000 EA
US$ 619,00
US$ 67,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 67,80
1000 EA
US$ 619,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
US$ 67,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
circles
envase
pack of 100 ea
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
60 mL
placa diám.
70 mm
Descripción general
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)