Documentos clave
W1001
Sigma-Aldrich
Botes de aluminio para pesar
W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm
Sinónimos:
Botes de pesaje, Platillos de aluminio de pesaje
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 365,00
US$ 365,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 365,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
US$ 365,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
rectangular
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
An × L × P
7 mm × 22 mm × 7 mm
Rosca: L × An
22 mm × 7 mm
peso
~130 mgeach
Descripción general
Ideal para pesaje en electrobalanzas y para análisis de combustión. Los botes son rectangulares con fondo plano y lengüeta de agarre en pinza para fácil manejo.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)