While polypropylene is autoclavable, the anti-static agent applied to these funnels may contribute to degradation at high temperatures and pressure. The autoclaving of this product has not been validated.
Z509329
Embudo de pesaje
size XS, anti-static PP
Sinónimos:
Weighing apparatus
Seleccione un Tamaño
US$ 157,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 157,00
Productos recomendados
Materiales
anti-static PP
tamaño
XS
Características
Length: 3.8 cm, Funnel I.D.: 1.5 cm and Pouring Neck O.D.: 0.6 cm
envase
pkg of 96 ea
Categorías relacionadas
Descripción general
- Se queda completamente plano sobre la balanza, no rueda ni se derrama
- Cuellos de vertido diseñados para encajar en matraces aforados, microtubos o cualquier aparato de cuello estrecho para transferencias sin derrames
- La muestra residual puede enjuagarse para garantizar el 100% de transferencia
- Adecuado para el manejo seguro de materiales peligrosos
- Disponible en cinco tamaños diferentes: extra pequeño, pequeño, medio, grande y extra grande
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Are these autoclavable?
1 answer-