Merck
Todas las fotos(12)
Documentos
1.00983
Supelco
Ethanol
greener alternative
absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Alcohol etílico, Metilcarbinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
59 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
24.5 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.36 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−130 (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple con la ACS y también con la parte de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es biorrenovable y alternativo a los disolventes petroquímicos. El etanol es un disolvente verde medioambientalmente preferible y, por lo tanto, se alinea con los "Disolventes y auxiliares más seguros" y el "Uso de materias primas renovables". Pulse aquí para más información.
Application
El etanol se ha utilizado como disolvente en la síntesis de catalizadores xerogel de Pd/SiO2 para la hidrodecloración del dicloroetano.
Features and Benefits
Nuestro bioetanol es una opción obvia para un futuro sostenible debido a su elevada calidad, asequibilidad y disponibilidad.      
  • Se produce a partir de cereal o caña de azúcar, una fuente renovable
  • Menos tóxico que el etanol sintético (sin subproductos tóxicos)
  • Disponibilidad confiable      
  • El método de producción es más seguro para el medio ambiente
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Jae Ho Choi et al.
Cells, 8(12) (2019-12-05)
Platycodi radix is a widely sold health food worldwide, which contains numerous phytochemicals that are beneficial to health. Previously, we reported that saponin from the roots of Platycodi radix-derived saponin inhibited toxicant-induced liver diseases. Nevertheless, the inhibitory effect of platyconic
Improvement of metal dispersion in Pd/SiO2 cogelled xerogel catalysts for 1, 2-dichloroethane hydrodechlorination
Lambert S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 50(2), 127-140 (2004)
Anita Yadav et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(2), 251-260 (2020-01-28)
The effects of ionic liquid addition on the spectroscopic properties of a pyrene-tryptophan-containing fluorescent intramolecular complex in polar-aprotic and polar-protic solvents, specifically, acetonitrile and ethanol, are assessed. Two ionic liquid sets, consisting of seven different ionic liquids, were explored; set
Jueun Kim et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 58(1), 11-16 (2019-06-13)
A chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay is a method to identify how much a protein of interest binds to the DNA region. This method is indispensable to study the mechanisms of how the transcription factors or chromatin modifications regulate the gene
Yun Hee Kim et al.
Journal of medicinal food, 23(5), 491-498 (2020-03-19)
Changing consumption patterns and increasing health awareness, especially in Europe, are resulting in an increased demand for sesame seeds. In 2016, Asia imported the highest quantity of sesame seeds, followed by Europe and North America. We examined, for the first
Artículos
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
Protocolos
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.
Determinación fotométrica con PAR tras separación del plomo con dietilditiocarbaminato de sodio
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Contenido relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.