Documentos clave
Z680362
Eco-friendly glassine weighing boat
diam. 3.5 in., biodegradable
Seleccione un Tamaño
150 EA
US$ 88,50
24 X 150 EA
US$ 1.730,00
US$ 88,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
150 EA
US$ 88,50
24 X 150 EA
US$ 1.730,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
US$ 88,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
circles
glassine paper
envase
pack of 150 ea (Internal packs of 150)
case of 3600 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech BOAT-2000
Diámetro
3.5 in.
placa diám.
89 mm
Descripción general
Biodegradable- Guilt-free glassine paper will completely breakdown when discarded.
No Static Build Up- Glassine paper is free of static electricity that plagues disposable plastic weighing dishes (polystyrene and polyethylene).
Contaminant Free- Pure glassine is an ultra-clean "Green" paper product.
Easy Use- Robust and durable yet easy to fold for pouring.
Color Contrast- Chocolate-colored glassine reveals every particle of material.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)