Saltar a
1.07553
Extran® MA 02
greener alternative
liquid, neutral, concentrate
Sinónimos:
Limpiador TM=["EXTRAN"] MA 02; detergente TM=["EXTRAN"] MA 02
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
EXTRAN® MA 02 es un limpiador fiable de composición constante. Es un producto alternativo más ecológico que se utiliza para limpiar electrodomésticos fabricados con metales sensibles a los álcalis como el aluminio, el zinc y aleaciones con un comportamiento similar. También es adecuado para aparatos metálicos y dispositivos de medición de precisión hechos de vidrio y cuarzo, como buretas, pipetas, cubetas, analizadores de gases en sangre y otros equipos médicos que son sensibles a los detergentes agresivos y que rara vez tienen contaminación problemática.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es respetuoso con el medio ambiente, al tener ingredientes activos biodegradables. Pulse aquí para más información.
Application
EXTRAN® MA 02 se puede utilizar como detergente para limpiar sustratos de poliéster en un baño de ultrasonidos.
Features and Benefits
  • Resultados fiables
  • Ecológico, con principios activos biodegradables
  • Limpieza fiable sin residuos con soporte de validación
  • No tóxico
  • Muy flexible y seguro
Analysis Note
Valor de pH (5 %; agua): 6 - 8
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 1,057 - 1,067
Volumen de espuma (5 %; agua): ≥ 80 ml
Other Notes
Sustituye a: EX0994; EX0994-4
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.075551.400001.40118
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
bp
100 °C
bp
>100 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
pH
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
12.94 (20 °C in H2O, undiluted)
pH
13 (20 °C in H2O)
pH
13.5 (20 °C in H2O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Do we get the ADE/ PDE value of the Extran MA02 and residue cleaning method by HPLC for quantification of residue.
    1 answer
    1. There is no ADE (Acceptable Daily Exposure) or PDE (Permitted Daily Exposure) value available for this product. The recommended method for residue quantification after cleaning with this product is a photometric test for nonionic surfactants, not HPLC.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/379/882/surfactans-nonionic-extran-rinse-solutions-ms.pdf?srsltid=AfmBOoqOxNi3aRYyiDboIxqy1ItBO13BIE5XzKnnvQZszBL0AFlBCQRT
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Wie ist mit der verdünnten Lösung (2 - 5 %) bzgl. der Entsorgung unabhängig anderer Inhaltsstoffe von den gereinigten Geräten zu verfahren? Kann die verdünnte Lösung ins Abwasser gegeben werden?
    1 answer
    1. The diluted solution (2-5%) should be collected after use and must be disposed of in accordance with the national and local regulations. It's advisable to check with local waste disposal services for specific advice on how to handle and dispose of the solution properly. Please do not let the waste enter the drains and do not mix it with other waste.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Is this product suitable for very heavy cleaning, achieving a similar result as sodium carbonate-based ones?
    1 answer
    1. Extran® MA 02 is capable of cleaning heavy contaminations and the recommended concentration for heavy cleaning is 5% using water with a pH value between 6-8. More information can be found here, https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/166/827/extran-detergent-w283719-ms.pdf.
      Helpful?
  6. Please, We need to know the following; Is this product contain selenium element traces in the formulation? We appreciate your answer. Thank you!
    1 answer
    1. This product does not undergo trace metal analysis, therefore, whether this material contains selenium as an trace metal can not be stated.