Merck
P8415
Sigma-Aldrich
Peroxidasa from horseradish
Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Sinónimos:
Donante:peróxido de hidrógeno oxidorreductasa, Peroxidasa de rábano picante
Seleccione un Tamaño
500 UNITS
US$ 113,00
1000 UNITS
US$ 175,00
2000 UNITS
US$ 288,00
5000 UNITS
US$ 570,00
US$ 113,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 UNITS
US$ 113,00
1000 UNITS
US$ 175,00
2000 UNITS
US$ 288,00
5000 UNITS
US$ 570,00
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
US$ 113,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
tpo
Type XII
Formulario
essentially salt-free, lyophilized powder
actividad específica
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
mol peso
~44 kDa
solubilidad
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
cociente de absorbancia
RZ ≥3.0
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
La peroxidasa de rábano picante se aísla de las raíces de rábano picante (Amoracia rusticana) y pertenece al grupo de ferroprotoporfirina de las peroxidasas. La HRP es un polipéptido monocatenario que contiene cuatro puentes bisulfuro. Es una glucoproteína que contiene un 18 % de carbohidratos. La composición de los carbohidratos consiste en galactosa, arabinosa, xilosa, fucosa, manosa, manosamina y galactosamina dependiendo de la isoenzima específica. Su peso molecular (~44 kDa) incluye la cadena polipeptídica (33 890 dalton), la hemina más Ca2+ (~700 dalton) y los carbohidratos (~9 400 dalton). Existen al menos siete isoenzimas de la HRP. El punto isoeléctrico de las isoenzimas de la peroxidasa de rábano picante oscila entre 3,0 y 9,0.
HRP is a single chain polypeptide containing four disulfide bridges. It is a glycoprotein containing 18% carbohydrate. The carbohydrate composition consists of galactose, arabinose, xylose, fucose, mannose, mannosamine, and galactosamine depending upon the specific isozyme. Its molecular weight (~44 kDa) includes the polypeptide chain (33,890 Daltons), hemin plus Ca2+ (~700 Daltons), and carbohydrate (~9,400 Daltons). At least seven isozymes of HRP exist. The isoelectric point for horseradish peroxidase isozymes ranges from 3.0 - 9.0.
Aplicación
Horseradish peroxidase (HRP) is isolated from horseradish roots (Amoracia rusticana) and belongs to the ferroprotoporphyrin group of peroxidases. It is used in biochemistry applications such as western blots, ELISA and Immunohistochemistry. Horseradish peroxidase is used to amplify a weak signal and increase detectability of a target molecule, such as a protein. Product P8415, type XII, is an essentially salt free lyophilized powder. It is a further purification of product P8375. It is commonly used to determine amounts of glucose and peroxides in solution. It has been used in an aspergillus fumigatus rapid susceptibility assay[1].
Peroxidase from horseradish has been used to initiate peroxidase-coupled assay.[2] It has also been used in the preparation of β-galactosidase (β-gal) stock solution.[3]
The enzyme has been used to determine H2O2 production in tobacco BY-2 cells using a spectrofluorimetric method.[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HRP readily combines with hydrogen peroxide (H2O2) and the resultant [HRP-H2O2] complex can oxidize a wide variety of hydrogen donors. The optimal pH is 6.0-6.5 and the enzyme is most stable in the pH range of 5.0-9.0. HRP can be conjugated to antibodies by several different methods including glutaraldehyde, periodate oxidation, through disulfide bonds, and also via amino and thiol directed cross-linkers. It is smaller and more stable than the enzyme labels β-galactosidase and alkaline phosphatase and hence, it is the most desired label. Also, its glycosylation leads to lower non-specific binding.[5] It is also used for the determination of glucose[6] and peroxides[7] in solution.
When incubated with a substrate, horseradish peroxidase produces a coloured, fluorimetric, or luminescent derivative of the labeled molecule, allowing quantification. Horseradish peroxidase has been shown to slightly reduce the level of inhibition in a cydAB mutant. Known inhibitors are sodium azide, cyanide, L-cystine, dichromate, ethylenethiourea, hydroxylamine, sulfide, vanadate, p-aminobenzoic acid, and Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+, and Pb2+ ions.
Otras notas
A further purification of Peroxidase TypeVI (P8375).
Véase más información sobre la peroxidasa en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Definición de unidad
Una unidad de pirogalol formará 1,0 mg de purpurogalina a partir de pirogalol en 20 segundos a pH 6,0 a 20 °C.
Nota de preparación
Chromatographically purified
Nota de análisis
La RZ (Reinheitszahl) es la relación de absorbancia A403/A275 determinada a 0,5-1,0 mg/ml en agua desionizada. Es una medida del contenido de hemina, no de la actividad enzimática. Incluso preparaciones con RZ elevada pueden tener una actividad enzimática baja.
Preliminary isoelectric focusing data indicates this is primarily isoenzyme C
Inhibidor
Referencia del producto
Descripción
Precios
sustrato
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Crystal structure and mechanism of human lysine-specific demethylase-1
Stavropoulos P, et al.
Nature Structural and Molecular Biology, 13(7), 626-626 (2006)
Chavez, C. and Flurkey, W.
Journal of Chromatographic Science, 298, 169-169 (1984)
Bergmeyer, H.U.
Methods of Enzymatic Analysis, 1205-1227 (1974)
Christophe Lachaud et al.
Molecular plant, 4(2), 310-318 (2011-01-05)
Sphinganine or dihydrosphingosine (d18:0, DHS), one of the most abundant free sphingoid Long Chain Base (LCB) in plants, has been recently shown to induce both cytosolic and nuclear calcium transient increases and a correlated Programmed Cell Death (PCD) in tobacco
Optimization of lactose quantification based on coupled enzymatic reactions
Condezo-Hoyos L, et al.
Journal of Dairy Science, 97(4), 2066-2070 (2014)
Artículos
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocolos
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.