For batch release, this product’s appearance in water is tested at a concentration of 10 mg/mL. The observed color range is from faint green to green to green-yellow.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini | US$ 115,00 |
2 g | Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini | US$ 165,00 |
5 g | Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini | US$ 809,00 |
Acerca de este artículo
US$ 115,00
Disponible para enviar HOYDetalles
Nombre del producto
Ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) diammonium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
- El ABTS junto con el peróxido de hidrógeno para reaccionar con enzimas peroxidasas (como la HRP, por ejemplo).
- El ABTS junto con lacasa o bilirrubina oxidasa.
El ABTS se utiliza principalmente en procedimientos ELISA (enzimoinmunoanálisis de absorción).
Una reacción del ABTS con peroxidasa en presencia de peróxido de hidrógeno da un producto final verde soluble que puede leerse espectrofotométricamente a 405 nm. La reacción puede pararse con dodecilsulfatosódico (SDS) al 1 %.††† El ABTS, la sal de amonio del ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) es sensible a la luz.
Application
- Se ha utilizado la sal diamonio del ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) como sustrato en el ELISA (enzimoinmunoanálisis de absorción).
- El ABTS se utiliza significativamente en la industria alimentaria para medir las capacidades antioxidantes en diferentes alimentos.
- El ABTS también se utiliza para controlar las concentraciones de glucosa en diferentes disoluciones, entre ellas el suero sanguíneo.
- Se recomienda para procedimientos ELISA (micropocillos), no para aplicaciones con membrana. Dado que se oxida con menos facilidad que los sustratos TMB (3,3,5,5-tetrametilbencidina) y OPD (O-fenilenodiamina), el ABTS es menos sensible para aplicaciones ELISA. Por lo tanto, el ABTS tiene alguna ventaja sobre la TMB y la OPD en casos de grandes resultados de fondo.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility deionized water: 100 mL | solubility H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form tablet | form powder or crystals | form crystals, powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido 2,2′-acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) diammonium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the color of ABTS solution after dissolving ABTS in water?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the concentration of Product A1888, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt?
1 answer-
This product is available in powder form and is not a prepared solution. Should a prepared solution be preferred, please see the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/roche/11684302001Helpful?
-
-
What is the weight of 1G?
1 answer-
This product is available in 1, 2, and 5 gram quantities. The G in 1G represents 'gram'. The total packing weights, including the bottle, are 6 grams, 8 grams, and 18 grams, respectively.