A4685
Luminol sodium salt
luminescent, ≥98% (titration), powder and chunks
Sinónimos:
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Seleccione un Tamaño
US$ 153,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 153,00
Productos recomendados
Nombre del producto
Luminol sodium salt,
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
powder and chunks
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
cadena SMILES
O=C1NN([Na])C(C2=CC=CC(N)=C21)=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
RVJVDCVIJCBUTH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?