Merck
S2002
Sigma-Aldrich
Acida sódica
ReagentPlus®, ≥99.5%
Sinónimos:
Ácido hidrazoico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
NaN3
Número de CAS:
Peso molecular:
65.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5%
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Do not store near acids.)
technique(s)
cell based assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
color
white
mp
370-425 °C
solubility
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
suitability
suitable for chromatography
suitable for derivatization
application(s)
sample preparation
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
La azida sódica (NaN3) es un potente inhibidor – un polvo cristalino hidrosoluble inodoro. Ampliamente reconocido por sus aplicaciones versátiles, desempeña un papel fundamental en la biología molecular, el cultivo celular y la investigación bioquímica. La azida sódica se usa habitualmente como conservante bacteriostático en reactivos de laboratorio acuosos y líquidos biológicos. También es un inhibidor metabólico, que inhibe la fosforilación oxidativa. En cultivo celular, mantiene la integridad de sus líneas celulares al evitar la contaminación microbiana. Su aplicación se extiende a la biología molecular, donde contribuye a preservar los ácidos nucleicos para los análisis posteriores, asegurando la fidelidad de sus resultados.
Application
La azida sódica es adecuada para utilizar en histopatología con objeto de preparar y conservar muestras de tejido. También se utiliza como componente del tampón de tinción (tampón HEPES) para el inmunomarcaje de montaje entero.
Catalizador para:
  • Descarboxilación oxidativa
  • Reacciones de adición de Michael
Reactivo para la síntesis de
  • copolímeros fluorescentes azules
  • Fosfonatos metálicos
  • Arenos vía aminaciones
Los acetatos de Baylis-Hillman, como el etilo 2-(acetoxifenilmetil)acrilato, pueden experimentar desplazamiento nucleofílico por la acida sódica en medio acuoso para formar etilo (E)-2-azidometil-3-fenilpropenoato.
Biochem/physiol Actions
La azida sódica se usa clínicamente como conservante en el líquido de dilución para el recuento de los eritrocitos. Evita el taponamiento y la internalización de anticuerpos fluorescentes ligados a la superficie en diversas aplicaciones científicas, entre ellas la citometría de flujo.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
suggested gloves for splash protection
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain
supp_hazards
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Calcium uptake by rat kidney mitochondria.
DeLuca HF and Engstrom GW.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 47(11), 1744-1750 (1961)
A critical review of published methods for analysis of red cell antigen-antibody reactions by flow cytometry, and approaches for resolving problems with red cell agglutination
Patricia A Arndt , George Garratty
Transfusion Medicine Reviews, 24(3), 174-192 (2010)
Nucleophilic displacement by azide and cyanide on Baylis-Hillman acetates in water.
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(16), 2761-2763 (2005)
Sodium azide, a bacteriostatic preservative contained in commercially available laboratory reagents, influences the responses of human platelets via the cGMP/PKG/VASP pathway.
Russo I, et al.
Clinical Biochemistry, 41(4), 343-349 (2008)
Abris Gilvesy et al.
Acta neuropathologica, 144(4), 651-676 (2022-08-31)
Tau pathology of the noradrenergic locus coeruleus (LC) is a hallmark of several age-related neurodegenerative disorders, including Alzheimer's disease. However, a comprehensive neuropathological examination of the LC is difficult due to its small size and rod-like shape. To investigate the
Protocolos
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.