Saltar a
D9143
o-Dianisidine
peroxidase substrate, chromogenic, powder
Sinónimos:
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 112,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 430,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
244.29
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
204-355-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1879884
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
o-Dianisidine, peroxidase substrate
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble
SMILES string
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
as a constituent in neutral benzidine staining of dried blood smears
o-Dianisidine has been used for neutrophil myeloperoxidase activity (MPO) assay.[1] It has also been used for staining erythrocytes.
Disclaimer
Darkens in storage.
Probably carcinogenic.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D3252F5803D9154
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous acid: soluble
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
solubility
water: 2.5 mg/mL, colorless
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
tablet
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Dianisidine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
402.8 °F - closed cup
flash_point_c
206 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)