1.46814
Agar de triptona soja - Placas de sedimentación listas para usar
IsoBag®, 190 mm alpha-port, ICR plus lockable Plates, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinónimos:
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle, TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
Agency
according to EP
according to USP
esterilidad
sterile; irradiated
Formulario
plate
caducidad
9 mo.
Características
rapid transfer port
composición
Soybean Casein Digest Agar
fabricante / nombre comercial
IsoBag®
envase
triple packed of
técnicas
Rapid Sterility Testing: suitable
placa diám.
90 mm
pH
7.1-7.5
solubilidad
water: soluble
aplicaciones
air monitoring
environmental
pharmaceutical
compatibilidad
for use with MAS-100®
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
bacteria
molds
yeasts
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Artículos
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator