1.08389
Tolueno
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinónimos:
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for EPA 1613
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.2 (vs air)
presión de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
997 °F
lim. expl.
7 %
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n/D 1.496 (lit.)
Viscosidad cinemática
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 4 °C
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Protocolos
Quantify selenium in water using this photometric test and a clear, filtered sample to measure the results at 445 nm.
Cuantifique el selenio en el agua utilizando este ensayo fotométrico y una muestra transparente y filtrada para medir los resultados a 445 nm.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.