Documentos clave
1.08327
Supelco
Tolueno
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinónimos:
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número índice de la CE:
203-625-9
NACRES:
NA.03
bp:
110-111 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
descripción
isocratic
Línea del producto
LiChrosolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
997 °F
lim. expl.
7 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
residuo de evap.
≤2.0 mg/L
transmitancia
300 nm, ≥70%
310 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
índice de refracción
n/D 1.496 (lit.)
Viscosidad cinemática
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 4 °C
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Influence of toluene on the degradation of complex organic matter in wastewater treatment systems.: This study examines the impact of toluene on the degradation processes of complex organic matter in wastewater treatment systems. It highlights the inhibitory effects of toluene on microbial activity and proposes strategies to mitigate these effects to improve the efficiency of wastewater treatment (Taheri et al., 2022).
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0006 meq/g
Transmission (at 300 nm): ≥ 70 %
Transmission (at 310 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4
Artículos
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Protocolos
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets