1.01772
Éter de petróleo (bencina)
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinónimos:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
350 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
SupraSolv®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
250 °C (DIN 51794)
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.8-7.4 % (v/v)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Viscosidad cinemática
0.45 cSt(20 °C)
bp
40-60 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
temperatura de transición
flash point <-21 °C
densidad
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C