1.04371
Hexane
≥98% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Sinónimos:
Hexano, n-Hexano
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
n-Hexano, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Los disolventes SupraSolv® ofrecen el intervalo de tiempo de retención específico más grande, una línea basal clara y un cociente señal a ruido mínimo, lo que produce resultados analíticos fiables y reproducibles.
application
El producto se utiliza como disolvente/reactivo en:
- preparación de la muestra para la determinación de plaguicidas clorados según el método 508 de la EPA
- análisis de restos de plaguicidas mediante GC rápida y GC-MS
- determinación de folpet y ftalimida en alimentos mediante LC-MS
- cuantificación de metilsiloxanos volátiles cíclicos en sangre humana mediante inyección de gran volumen acoplada a GC/MS
- detección de ácidos grasos en el aciete de cocina mediante GC
Other Notes
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.