Documentos clave
1.00012
Supelco
Acetona
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinónimos:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-662-2
NACRES:
NA.03
assay:
≥99.8% (GC)
technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv ECD y FID se ha desarrollado especialmente para cromatografía de gases en combinación con ECD (detector de captura de electrones) y FID (detector de ionización de llama). Los disolventes SupraSolv ofrecen el intervalo de tiempo de retención específico más grande, una línea basal clara y un cociente señal a ruido mínimo, lo que produce resultados analíticos fiables y reproducibles.
Application
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Artículos
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.