Documentos clave
1.04360
Supelco
Heptano
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinónimos:
Heptane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número índice de la CE:
205-563-8
NACRES:
NA.03
bp:
98 °C (lit.)
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
433 °F
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Aplicación
Appropriate for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3