1.08325
Tolueno
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Toluol, Metilbenceno
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.000002% As (Arsenic)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.005% Benzene (GC)
≤0.03% Water
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
evapn. residue
≤0.0005%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
solubility
0.52 g/L
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.00005%
Au: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
In: ≤0.000002%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Pt: ≤0.000002%
Sb: ≤0.000002%
Sn: ≤0.00001%
Ti: ≤0.000005%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.000002%
SMILES string
Cc1ccccc1
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Detección de tolueno en muestras biológicas utilizando SPME-GC-MS: se presenta un método de detección de tolueno en muestras biológicas mediante microextracción en fase sólida combinada con cromatografía de gases-espectrometría de masas (SPME-GC-MS). El método proporciona una gran sensibilidad y precisión, lo que hace que sea adecuado para la monitorización biológica de la exposición al tolueno (Suh et al., 2015).
- Características de adsorción del tolueno en marcos metalorgánicos: en este artículo se exploran las características de adsorción del tolueno en varios marcos metalorgánicos (MOF). En el estudio se identifican los MOF más eficientes para la adsorción de tolueno, ofreciendo información para aplicaciones industriales en la purificación del aire (Zhang et al., 2019).
Analysis Note
Identidad (IR): conforme
Aspecto: transparente
Color: ≤ 10 Hazen
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0006 meq/g
Densidad (d 20 °C/20 °C): 0,865 - 0,870
Punto de ebullición: 109 - 111 °C
Cloruros (Cl): ≤ 0,5 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 1 ppm
Tiofeno: ≤ 0,0001 %
Compuestos de azufre (como S): ≤ 0,003 %
Benceno (GC): ≤ 0,005 %
Sustancias fácilmente carbonizables: conforme
Ag (Plata): ≤ 0,000002 %
Al (Aluminio): ≤ 0,00005 %
As (Arsénico): ≤ 0,000002 %
Au (Oro): ≤ 0,00001 %
B (Boro): ≤ 0,000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Be (Berilio): ≤ 0,000002 %
Bi (Bismuto): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0,000002 %
Cr (Cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,000002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,00001 %
Ga (Galio): ≤ 0,000002 %
In (Indio): ≤ 0,000002 %
Li (Litio): ≤ 0,000002 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,000002 %
Mo (Molibdeno): ≤ 0,000005 %
Ni (Níquel): ≤ 0,000002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,00001 %
Pt (Platino): ≤ 0,000002 %
Sb (Antimonio): ≤ 0,000002 %
Sn (Estaño): ≤ 0,00001 %
Ti (Titanio): ≤ 0,000005 %
Tl (Talio): ≤ 0,000005 %
V (Vanadio): ≤ 0,000005 %
Zn (Cinc): ≤ 0,00001 %
Zr (Circonio): ≤ 0,000002 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,0005 %
Agua: ≤ 0,03 %
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.