917699
BocA1V2PF2-NHC10-NH2
≥85%
Sinónimos:
tert-Butyl ((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-((10-Aminodecyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
Productos recomendados
ligand
BocA1V2PF2
Nivel de calidad
Ensayo
≥85%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCCCCCCCCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C40H65FN6O6/c1-28(44-39(52)53-40(2,3)4)35(48)46-34(30-17-12-11-13-18-30)38(51)47-26-16-19-33(47)37(50)45-32(27-29-20-22-31(41)23-21-29)36(49)43-25-15-10-8-6-5-7-9-14-24-42/h20-23,28,30,32-34H,5-19,24-27,42H2,1-4H3,(H,43,49)(H,44,52)(H,45,50)(H,46,48)/t
Clave InChI
AFZPWVXOGIXQBS-MTZHBSBLSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Building blocks in this series:
917974 BocA1V2PF2
917443 BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.