916935
A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
Sinónimos:
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((2-(2-Aminoethoxy)ethyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
ligand
A1V2PF2
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](NCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C31H49FN6O5/c1-3-34-29(40)25(20-22-11-13-24(32)14-12-22)36-30(41)26-10-7-17-38(26)31(42)27(23-8-5-4-6-9-23)37-28(39)21(2)35-16-19-43-18-15-33/h11-14,21,23,25-27,35H,3-10,15-20,33H2,1-2H3,(H,34,40)(H,36,41)(H,37,39)/t21-,25-,26-,27-/m0/s1
Clave InChI
WETVEUCXJVYEOI-ZYEMSUIVSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Building blocks in this series:
916714 A1V2PF2-NHEt
917931 A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
916684 A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
916935 A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
917192 A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.