917427
A1V1PF2-OEt-C6-NH2 hydrochloride
Sinónimos:
AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, Ethyl (S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((6-aminohexyl)amino)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride, SNIPER building block
Productos recomendados
ligand
A1V1PF2
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](NCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C31H50FN5O5.ClH/c1-6-42-30(41)24(20-22-13-15-23(32)16-14-22)35-28(39)25-12-11-19-37(25)29(40)26(31(3,4)5)36-27(38)21(2)34-18-10-8-7-9-17-33;/h13-16,21,24-26,34H,6-12,17-20,33H2,1-5H3,(H,35,39)(H,36,38);1H/t21-,24-,25-,26+;/m0./s1
Clave InChI
HJTFYJNHRMWIOM-DTOSFKSZSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Building blocks in this series:
917710 A1V1PF2-OEt
917427 A1V1PF2-OEt-C6-NH2 hydrochloride
917672 A1V1PF2-OEt-C10-NH2 hydrochloride
917923 A1V1PF2-OEt-PEG1-NH2 hydrochloride
916676 A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 hydrochloride
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.