917931
A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
Sinónimos:
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((6-Aminohexyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxopropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
Productos recomendados
ligand
A1V2PF2
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](NCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C33H53FN6O4/c1-3-36-31(42)27(22-24-15-17-26(34)18-16-24)38-32(43)28-14-11-21-40(28)33(44)29(25-12-7-6-8-13-25)39-30(41)23(2)37-20-10-5-4-9-19-35/h15-18,23,25,27-29,37H,3-14,19-22,35H2,1-2H3,(H,36,42)(H,38,43)(H,39,41)/t23-,27-,28-,29-/m0/s1
Clave InChI
MIQCHNDVWYGFFD-HPEBZSCQSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Building blocks in this series:
916714 A1V2PF2-NHEt
917931 A1V2PF2-NHEt-C6-NH2
916684 A1V2PF2-NHEt-C10-NH2
916935 A1V2PF2-NHEt-PEG1-NH2
917192 A1V2PF2-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.