917451
A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
≥95%
Sinónimos:
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((2-(2-Aminoethoxy)ethyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
Productos recomendados
ligand
A1V2PF1
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](NCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
Clave InChI
WETVEUCXJVYEOI-ZYEMSUIVSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Building blocks in this series:
917222 A1V2PF1-NHEt
916943 A1V2PF1-NHEt-C6-NH2
917206 A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
917451 A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
917702 A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Targeted protein degradation reduces disease-relevant proteins in cells using small molecules, hijacking endogenous proteolysis systems.
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.